Merck
900150O
Avanti
CoQ6
Avanti Research - A Croda Brand 900150O
Synonim(y):
Coenzyme Q6 (S. cerevisiae)
Wybierz wielkość
1 MG
907,00 zł
5 MG
3350,00 zł
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
907,00 zł
5 MG
3350,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H58O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
907,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (900150O-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (900150O-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 900150O
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(OC)=C1OC)C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C39H58O4/c1-28(2)16-11-17-29(3)18-12-19-30(4)20-13-21-31(5)22-14-23-32(6)24-15-25-33(7)26-27-35-34(8)36(40)38(42-9)39(43-10)37(35)41/h16,18,20,22,24,26H,11-15,17,19,21,23,25,27H2,1-10H3/b29-18+,30-20+,31-22+,32-24+,33-26+
Klucz InChI
GXNFPEOUKFOTKY-LPHQIWJTSA-N
Opis ogólny
Coenzyme Q6 (CoQ6) is also known as ubiquinone-30 in Saccharomyces cerevisiae.[1] It is a flavoprotein that utilizes flavin adenine dinucleotide (FAD) as a co-factor for the synthesis of coenzyme Q.[2] It is composed of three conserved regions- a FAD/ nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) + hydrogen (H) (NADH) binding motif, an adenine di phosphate (ADP) binding motif and a consensus sequence, that binds to the ribityl moiety of FAD.[3]
Zastosowanie
CoQ6 has been used:
  • as an internal standard for the liquid-chromatography mass-spectrometry for the quantification of CoQ6[4]
  • to determine its effect on peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)[5]
  • in reversed-phase high pressure liquid chromatography to quantify yeast quinones[6]
Działania biochem./fizjol.
Coenzyme Q6 (CoQ6) in the plasma membrane of Saccharomyces cerevisiae is involved in the ascorbate stabilization at the plasma membrane.[1]
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900150O-1mg)
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900150O-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coenzyme Q biosynthesis: evidence for a substrate access channel in the FAD-dependent monooxygenase Coq6
Ismail A, et al.
PLoS Computational Biology, 12(1) (2016)
Statin treatment increases lifespan and improves cardiac health in Drosophila by decreasing specific protein prenylation
Spindler S R, et al.
Testing, 7(6) (2012)
Biosynthesis of coenzyme Q in eukaryotes
Kawamukai M
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 80(1), 23-33 (2016)
CLD1 Reverses the Ubiquinone Insufficiency of Mutant cat5/coq7 in a Saccharomyces cerevisiae Model System
Kar A, et al.
Testing (2016)
Statin treatment increases lifespan and improves cardiac health in Drosophila by decreasing specific protein prenylation
Spindler S R, et al.
PLoS ONE, 7(6) (2012)