Merck
V-060
Supelco
Coenzyme Q10 solution
1 mg/mL in ethanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
1 ML
622,00 zł
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
622,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H90O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
863.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1 mg/mL in ethanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C)OC
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
Klucz InChI
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Opis ogólny
Coenzyme Q10, also known as ubiquinone, ubidecarenone, coenzyme Q, CoQ10, CoQ or Q10, is a fat soluble cofactor, which resembles a vitamin and is important to human health as an antioxidant.
Zastosowanie
Coenzyme Q10 (CoQ10) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological samples[1][2], pharmaceuticals[3] and vegetable oils[4] by chromatography techniques.
This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of testing applications from diagnostic testing of Coenzyme Q10 deficiency to quality control testing of Coenzyme Q10-based dietary supplements or pharmaceutical preparations by HPLC or LC-MS/MS.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Application of derivative spectrophotometry for determination of coenzyme Q10 in pharmaceuticals and plasma
Karpinska J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 17(8), 1345-1350 (1998)
Improved high-performance liquid chromatographic method for the determination of coenzyme Q10 in plasma
Grossi G, et al.
Journal of Chromatography A, 593(1-2), 217-226 (1992)
Determination of coenzyme Q10 status in blood mononuclear cells, skeletal muscle, and plasma by HPLC with di-propoxy-coenzyme Q10 as an internal standard
Duncan AJ, et al.
Clinical Chemistry, 51(12), 2380-2382 (2005)
Determination of coenzyme Q10 and Q9 in vegetable oils
Rodri?guez-Acun?a R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(15), 6241-6245 (2008)