Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 650,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162212
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC1=C(C)C(=O)C(OC)=C(OC)C1=O
InChI
1S/C19H30O4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16(20)18(22-3)19(23-4)17(15)21/h5-13H2,1-4H3
InChI key
VMEGFMNVSYVVOM-UHFFFAOYSA-N
General description
Mitochondrial permeability transition pore (MPTP) inhibitor.
Ubiquinone analog.
Application
- Lysosomal Ca(2+) as a mediator of palmitate-induced lipotoxicity.: This study explores the role of decylubiquinone in modulating lysosomal Ca(2+) levels, providing insights into mechanisms of lipotoxicity and potential therapeutic applications in metabolic diseases (Oh et al., 2023).
- Quinone binding site in a type VI sulfide:quinone oxidoreductase.: This paper investigates the binding dynamics of decylubiquinone in sulfide:quinone oxidoreductase, shedding light on its role in microbial respiration and potential biotechnological applications (Miklovics et al., 2022).
- Protective role of Decylubiquinone against secondary melanoma at lung in B16F10 induced mice.: The study demonstrates the anti-metastatic properties of decylubiquinone in a melanoma mouse model, highlighting its potential as a therapeutic agent in cancer treatment (Chatterjee et al., 2023).
- Decylubiquinone Inhibits Colorectal Cancer Growth Through Upregulating Sirtuin2.: This research identifies decylubiquinone as an inhibitor of colorectal cancer growth by modulating Sirtuin2 expression, suggesting its application in cancer therapeutics (Li et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?