Przejdź do
C9538
Coenzyme Q10
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Synonim(y):
CoQ10, Q-10, Ubiquinone 50, Ubiquinone-10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
813,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H90O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
863.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-147-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1900141
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
813,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Coenzyme Q10, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to dark orange
mp
49 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(OC)=C1OC)C(C/C=C(C)/CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)\C)\C)\C)\C)\C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C59H90O4/c1-44(2)24-15-25-45(3)26-16-27-46(4)28-17-29-47(5)30-18-31-48(6)32-19-33-49(7)34-20-35-50(8)36-21-37-51(9)38-22-39-52(10)40-23-41-53(11)42-43-55-54(12)56(60)58(62-13)59(63-14)57(55)61/h24,26,28,30,32,34,36,38,40,42H,15-23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43H2,1-14H3/b45-26+,46-28+,47-30+,48-32+,49-34+,50-36+,51-38+,52-40+,53-42+
InChI key
ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
General description
Coenzyme Q (CoQ), also known as ubiquinone, is a lipid-soluble antioxidant and is an essential component of the mitochondrial electron transport chain. The molecule contains a biologically active quinone with a benzoquinone ring and an isoprenoid sidechain. Q10 is synthesized in the cytoplasm and mitochondria ([1]) which generates ATP through aerobic cellular respiration. CoQ10 is required for the optimal functioning of the immune system and for cardiovascular health ([2]). The ability to repress inflammatory gene expression exhibits its anti-inflammatory property ([3] ) Genetic failure or ageing results in CoQ10 deficiency, indicated by suppression of immune function. ([1])
Application
Coenzyme Q10 (CoQ10) has been used:
  • as a bioactive compound to study its immune modulating properties in vitro[4]
  • as a standard for high-performance liquid chromatography[5][6]
  • to study its effect on exercised rat aorta[7]
  • in the cellular CoQ uptake assay[8]
Biochem/physiol Actions
Coenzyme Q10 is an endogenous cellular antioxidant and an essential component of the electron transfer chain. CoQ10 takes part in aerobic cellular respiration and generation of energy in the form of ATP.[5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07386V-060U0020001
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
yellow to dark orange
color
faint yellow to dark orange
color
-
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzyme Q10
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Regarding this product, C9538, can it be used as primary reference standard for the content determination of CoQ10?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use as an analytical standard. There are currently three products available that qualify for use as a standard, under the name Ubidecarenone - 2 primary standards and 1 secondary standard. Please see the link below to review these product options:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/ubidecarenone86334303980