This product is supplied as a faint yellow to very dark yellow or faint green to very dark green powder. The exact color appearance is listed on the lot specific Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/b10358#product-documentation
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 159,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 250,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 702,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
159,00 zł
Nazwa produktu
p-Benzoquinone, reagent grade, ≥98%
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
reagent grade
vapor density
3.73 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98%
form
powder or crystals
autoignition temp.
815 °F
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
113-115 °C (lit.)
solubility
water: soluble 14.7 g/L at 20 °C
functional group
ketone
greener alternative category
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
General description
Application
Formal anti-Markovnikov hydroamination of terminal olefins
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥98% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥98% | assay - | assay ≥99.5% (HPLC) | assay - |
| solubility water: soluble 14.7 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 112-114 °C, 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder or crystals | form - | form powder or crystals | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Benzoquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-51-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
이 powder의 색깔이 뭘까요?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?