Przejdź do
09926
N-Hexanoyl-DL-homoserine lactone
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
N-Caproyl-DL-homoserine lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.25
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1640340
MDL number:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white to faint beige
mp
101-106 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-2-3-4-5-9(12)11-8-6-7-14-10(8)13/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
ZJFKKPDLNLCPNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Induces violacein expression in a Chromobacterium violaceum mutant usually not able to produce homoserine lactones.[1]
Biochem/physiol Actions
N-Hexanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Quorum-sensing signal generation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
688736169856395
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
powder or crystals
technique(s)
LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (sum of isomers, HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
101-106 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)