Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 775,00 zł |
Informacje o tej pozycji
775,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-2-3-7(12)6-9(13)11-8-4-5-15-10(8)14/h8H,2-6H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
YRYOXRMDHALAFL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) - | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade analytical standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K3255-50MG | 04061832850610 |
| K3255-25MG | 04061832850603 |