Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.28
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, very faintly yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC(=O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-2-3-4-5-9(14)8-11(15)13-10-6-7-17-12(10)16/h10H,2-8H2,1H3,(H,13,15)
InChI key
FXCMGCFNLNFLSH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Oxooctanoyl)-DL-homoserine lactone stimulates the tra gene expression. It is an autoinducer and potent antagonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?