Merck
B8959
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Phenyl cyanide
Wybierz wielkość
100 ML
268,00 zł
1 L
558,00 zł
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
268,00 zł
1 L
558,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
Beilstein:
506893
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352117
eCl@ss:
39031505
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
191 °C (lit.)
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Benzonitryl, znany również jako związek cyjanku fenylu, jest użytecznym rozpuszczalnikiem i wszechstronnym prekursorem wielu pochodnych. Jest dobrym rozpuszczalnikiem do badania związków nieorganicznych, organicznych, bezwodnych i metaloorganicznych.[1][2]
Zastosowanie
Benzonitryl może być stosowany jako:
  • Rozpuszczalnik elektrochemiczny do badania elektrochemii, właściwości spektroskopowych i reaktywności serii porfiryn kobaltowych z różnymi podstawnikami.[3]
  • Blok konstrukcyjny lub materiał wyjściowy w różnych reakcjach syntezy organicznej.[1]
  • Stosowany w reakcjach sprzęgania, takich jak sprzęganie Suzuki lub reakcje Hecka, w celu ułatwienia tworzenia wiązań węgiel-węgiel.[3]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Purification of solvents for electroanalysis: benzonitrile; dichloromethane; 1, 1-dichloroethane and 1, 2-dichloroethane
Kadish KM, et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 59(5), 703-714 (1987)
Electrochemistry and Spectroelectrochemistry of Cobalt Porphyrins with ?-Extending and/or Highly Electron-Withdrawing Pyrrole Substituents. In Situ Electrogeneration of ?-Bonded Complexes
Ke X, et al.
Inorganic Chemistry, 57(3), 1490-1503 (2018)
Vibrational fundamentals and natural bond orbitals analysis of some tri-fluorinated benzonitriles in ground state
Mukherjee V, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 81(1), 609-619 (2011)
Yoshimitsu Hashimoto et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(30), 6003-6009 (2012-05-19)
A variety of highly functionalized polycyclic isoxazoles are prepared by a two-step protocol: (1) 1,3-dipolar cycloaddition of o,o'-disubstituted benzonitrile oxides to para-quinone mono-acetals, then (2) dehydrogenation. The cycloaddition proceeds in a regioselective manner, favouring the formation of the 4-acyl cycloadducts
Jessica L Durham et al.
Inorganic chemistry, 51(14), 7825-7836 (2012-07-07)
The preparation of two new families of hexanuclear rhenium cluster complexes containing benzonitrile and phenyl-substituted tetrazolate ligands is described. Specifically, we report the preparation of a series of cluster complexes with the formula [Re(6)Se(8)(PEt(3))(5)L](2+) where L = benzonitrile, p-aminobenzonitrile, p-methoxybenzonitrile