Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 719,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3220,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
719,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
817 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
solubility
water: soluble 33 g/L at 20 °C
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description anhydrous, 99.8% | description ≥99%, FCC, FG | description ReagentPlus®, ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| grade anhydrous | grade Halal, FG, Kosher | grade - |
| assay 99.8% | assay ≥99% | assay ≥99% |
| solubility water: soluble 33 g/L at 20 °C | solubility - | solubility water: soluble 33 g/L at 20 °C |
| form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −16-−13 °C (lit.) | mp −16-−13 °C (lit.) | mp −16-−13 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl alcohol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - DIN 51758
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?