Merck
491896
Sigma-Aldrich
Benzonitrile-d5
99 atom % D
Synonim(y):
Phenyl-d5 cyanide
Wybierz wielkość
1 G
902,00 zł
902,00 zł
Cena katalogowa4510,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
902,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
902,00 zł
Cena katalogowa4510,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
JFDZBHWFFUWGJE-RALIUCGRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)