Merck
M29908
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate
99%
Synonim(y):
Methyl benzenecarboxylate
Wybierz wielkość
25 G
134,00 zł
500 G
261,00 zł
3 KG
1040,00 zł
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
134,00 zł
500 G
261,00 zł
3 KG
1040,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
Beilstein:
1072099
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
4.68 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
gęstość
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Methyl benzoate is a volatile aromatic ester compound widely used in perfumery industries.[1][2] It is naturally occurring in guava, mango, and kiwifruit.
Zastosowanie
Methyl benzoate (C6H5CO2CH3) can be utilized as a precursor for:
  • Selective synthesis of benzaldehyde using supported manganese oxide catalysts.[3][4];
  • Preparation of benzophenone derivatives by reacting with aryl compounds via Friedel-Crafts acylation.[5]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hydrogenation of methyl benzoate to benzaldehyde over manganese oxide catalysts prepared from Mg/Mn/Al hydrotalcite-like compounds
Chen A, et al.
Applied Catalysis A: General, 274(1-2), 101-109 (2004)
Direct aerobic oxidation of primary alcohols to methyl esters catalyzed by a heterogeneous gold catalyst
Nielsen IS, et al.
Catalysis Letters, 116(1-2), 35-40 (2007)
Characterization and Activity of MnO/γ-Al2O3 for Hydrogenation of Methyl Benzoate to Benzaldehyde
Xu H-L, et al.
Chin. J. Chem., 19(7), 647-651 (2001)
Trifluoromethanesulfonic acid catalyzed novel Friedel-Crafts acylation of aromatics with methyl benzoate.
Hwang JP, et al.
Tetrahedron, 56(37), 7199-7203 (2000)
Md Munir Mostafiz et al.
Insects, 11(6) (2020-06-24)
Benzoates (naturally occurring plant toxins) produce pesticidal effects on various pest insects and mites, but their effects on non-target insects are poorly understood. In this study, we evaluate the lethal and sublethal toxicity of methyl benzoate (MB) to adults of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?