Przejdź do
8.01800
Benzonitryl
for synthesis
Synonim(y):
Benzonitrile, Phenyl cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.12
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
202-855-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
173,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.7 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
550 °C (experimental)
potency
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-7.2 % (v/v)
bp
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
transition temp
flash point 70 °C
solubility
10 g/L
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI key
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.03259B8959658391
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-13 °C
mp
72-75 °C
mp
−13 °C (lit.)
mp
107-111 °C
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
solid
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzonitryl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801800050004022536370330
801800100004022536370347
801800010004022536370323