Przejdź do
97063
p-Anisaldehyde
analytical standard
Synonim(y):
4-Methoxybenzaldehyde, Aubépine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-602-6
Beilstein/REAXYS Number:
471382
MDL number:
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.7 (vs air)
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.573
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
General description
p-anisaldehyde is an aromatic aldehyde[1] commonly found in anise seed oil. It shows acaricidal activity and is primarily used, as a lead compound for the development of new agents for the selective control of house dust mites.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
may discolor to yellow on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1036937W267020A88107
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Anisaldehyde
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)