Merck
244074
Sigma-Aldrich
Nickel(II) nitrate hexahydrate
crystals
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.79
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.55
Próba
94.5-105.5% (EDTA titration)
Poziom jakości
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
56 °C (lit.)
gęstość
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Klucz InChI
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nickel(II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2.6H2O) undergoes thermal degradation has been investigated by thermogravimetric methods under quasi-isothermal conditions.
Zastosowanie
Nickel(II) nitrate hexahydrate may be used as a precursor for the synthesis of [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders, Ni(II) oxide aerogels and crystalline nickel complexes, [Ni(C6H7N3O)2(NO3)2] and [Ni(C6H7N3O)3](NO3)2·H2O.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and X-ray crystal structure of two complexes of nickel (II) nitrate with pyridine-2-amidoxime (C 6 H 7 N 3 O):[Ni (C 6 H 7 N 3 O) 2 (NO 3) 2] and [Ni (C 6 H 7 N 3 O) 3](NO 3) 2? H 2 O.
Pearse GA, et al.
Polyhedron, 8(3), 305-310 (1989)
Monolithic nickel (II)-based aerogels using an organic epoxide: the importance of the counterion.
Gash AE, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 350, 145-151 (2004)
Thermal decomposition of nickel nitrate hexahydrate, Ni(NO3)2?6H2O, in comparison to Co(NO3)2?6H2O and Ca(NO3)2?4H2O.
Brockner W, et al.
Thermochimica Acta, 456(1), 64-68 (2007)
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Marisa Freitas et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 26(1), 13-21 (2012-10-26)
Nickel is an ubiquitous transition metal that is industrially applied in many forms, which inevitably leads to a high degree of occupational and environmental exposure. Over-exposure to nickel can produce a variety of adverse effects on human health, including allergy