Przejdź do
72243
Nickel(II) bromide trihydrate
98% (AT)
Synonim(y):
Nickel dibromide hydrate, Nickelous bromide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NiBr2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-665-0
MDL number:
Assay:
98% (AT)
Form:
crystals
923,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98% (AT)
form
crystals
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES string
O.O.O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.3H2O/h2*1H;;3*1H2/q;;+2;;;/p-2
InChI key
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Development of di and polynuclear lead (II) salen (or reduced salen) complexes having PbO2M (M= Cu/Ni) cores: Synthetic strategies and structures: Investigates the synthesis and structural features of polynuclear lead(II) and Nickel(II) bromide trihydrate complexes (Banerjee et al., 2022).
  • The synthesis, structure, and magnetic properties of nickel (II) 6-coordinate species with several substituted aniline ligands: Studies the synthesis and magnetic properties of Nickel(II) bromide trihydrate complexes, emphasizing their potential applications (Meehan et al., 2021).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
561142449156217891
form
crystals
form
powder
form
powder
form
solid
assay
98% (AT)
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
98%
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
electroplating
material synthesis precursor
application(s)
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-49-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)