223395
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
ACS reagent, 98%
Synonim(y):
Cupric nitrate hemi(pentahydrate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
98%
98.0-102.0% (ACS specification)
Postać
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: copper
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2Cu.4NO3.5H2O/c;;4*2-1(3)4;;;;;/h;;;;;;5*1H2/q2*+2;4*-1;;;;;
Klucz InChI
IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of water/sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate/n-heptane microemulsions (consisting of aqueous core of the reversed micelles some water-soluble salts [CaCl2, Na2HPO4, Cu(NO3)2]).
- As a copper precursor for the preparation of thin films of Cu2ZnSnS4 (CZTS).
- Preparation of 4-methoxypyridine-(pyridine-2,6-dicarboxylato-N,O,O′) copper (II).
- Mechanochemical synthesis of coordination pillared-layer frameworks (CPLs), particularly CPL-1.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3