Merck
571261
Sigma-Aldrich
Piperidine
biotech. grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Hexahydropyridine
Wybierz wielkość
200 ML
611,00 zł
450 ML
1080,00 zł
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 ML
611,00 zł
450 ML
1080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
Beilstein:
102438
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
106 °C (lit.)
106 °C
611,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
biotech. grade
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
23 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
metody
DNA sequencing: suitable
zanieczyszczenia
<0.3% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
bp
106 °C (lit.)
106 °C
mp
−13 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
absorpcja UV
λ: 290 Amax: <1.000
λ: 370 Amax: <0.050
ciąg SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Klucz InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Piperydyna, heterocykliczny cykloheksan[1] jest lotną aminą drugorzędową.[2] Metoda chemiczna Maxama-Gilberta, technologia sekwencjonowania DNA, wykorzystuje piperydynę do rozrywania nici DNA w uszkodzonym miejscu zasady.[2] Jej struktura krystaliczna analizowana w temperaturze 150K wykazuje wiązania wodorowe pomiędzy grupami NH.[1] Pierścień piperydyny stanowi część wielu naturalnie występujących alkaloidów. Jest on przygotowywany na skalę przemysłową przez uwodornienie pirydyny w obecności katalizatora niklowego. Zarejestrowano widmo 1HNMR piperydyny.
Zastosowanie
Piperydyna była stosowana w połączeniu z DMF (dimetyloformamidem) do usuwania grupy Fmoc (fluorenylometyloksykarbonylowej) z N-końcowej grupy aminowej podczas syntezy peptydów.[3]
Fits Applied Biosystems 431 and 433A peptide synthesizers.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
W B Mattes et al.
Biochimica et biophysica acta, 868(1), 71-76 (1986-10-16)
The volatile, secondary amine piperidine is used in the Maxam-Gilbert chemical method of DNA sequencing to create strand breaks in DNA at sites of damaged bases. As such it is often used in generalized studies of DNA damage to identify
Peptide Synthesis.
Miao Z and Cheng Z
Bio-protocol, 2(14) (2012)
Andrew Parkin et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 60(Pt 2), 219-227 (2004-03-16)
The crystal structures of piperazine, piperidine and morpholine have been determined at 150 K. All three structures are characterized by the formation of NH...N hydrogen-bonded chains. In piperazine these are linked to form sheets, but the chains are shifted so
Marek Łuczkowski et al.
Inorganic chemistry, 47(23), 10875-10888 (2008-10-31)
A de novo protein design strategy provides a powerful tool to elucidate how heavy metals interact with proteins.Cysteine derivatives of the TRI peptide family (Ac-G(LKALEEK)4G-NH2) have been shown to bind heavy metals in an unusual trigonal geometry. Our present objective
Total synthesis of (-)-kopsinine by an asymmetric one-pot [n+2+3] cyclization.
Shingo Harada et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(10), 2196-2198 (2012-08-22)