Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 284,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 822,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł 2218,50 zł |
Informacje o tej pozycji
284,00 zł
Nazwa produktu
Tributylammonium pyrophosphate,
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(=O)OP(O)(O)=O.CCCCN(CCCC)CCCC.CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C12H27N.H4O7P2/c2*1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h2*4-12H2,1-3H3;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)
InChI key
WRMXOVHLRUVREB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Enzymic synthesis of 3′-deoxy-apio-nucleic acid duplexes
- Synthesis of deoxynucleoside S-methylphosphonic acids
- Preparation of fluorescent non-nucleotide ATP analog N-methylanthraniloylamideethyl triphosphate
- In the synthesis of S′-deoxy-S′-methylphosphonic acid diphosphate along with 1, 1′-carbonyl diimidazole.
- In the synthesis of gram-scale level base-modified ribonucleoside-5′-O-triphosphates.
- In one-pot chemical synthesis of 2′-deoxynucleoside-5′-triphosphates with better protection.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description configured for MerMade | description methanol:ammonia solution, ≥95% (TLC) | description 97% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability core: potassium |
| form powder | form powder | form methanol:ammonia solution | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the molecular weight?
1 answer-
The molecular weight is not measured for this tributylammonium pyrophosphate. In literature, the molecular weight is often reported as 548.68 g/mol, assuming a ratio of 2 moles of tributylammonium for every 1 mole of pyrophosphate. The mole ratio of tributylammonium to pyrophosphate is included on the lot-specific certificate of analysis and can be used to calculate the molecular weight.