Kluczowe dokumenty
WX0004
Supelco
Water
suitable for HPLC, OmniSolv®, meets USP/NF
About This Item
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
Beilstein:
2050024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41104213
bp:
100 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Water, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
linia produktu
OmniSolv®
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo. (from manufacture date)
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤5 ppb Total purgeable organics
pozostałość po odparowaniu
≤1 ppm
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
general analytical
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Stopień gradientu, Spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF OmniSolv®
WX0004P-1 jest pakowany w szklane butelki powlekane folią.
Data ważności
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Data ważnościOkres ważności 12 miesięcy od daty produkcjiKolor (APHA)10 maxPozostałość po odparowaniu1ppm maxFiltrowany przez filtr 0,2 µmAby przejść testFluorescencja (jako zasada chininowa)100ppt maxPostaćPrzezroczysty płynGradient przy 210 nm0.002AU maxGradient przy 254 nm0.0005AU maxZapachBrakWspółczynnik załamania światła (w 20°C)Przewodność właściwa2µmho/cm maxCałkowite oczyszczalne substancje organiczne5ppb maxAbsorpcja UV przy 190 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 200 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 210 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 220 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 230 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 240 nm0.010AU maxAbsorpcja UV przy 250 nm0.005AU maxAbsorpcja UV przy 280 nm0.005AU max
Informacje prawne
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Water for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Water
Produkty
HPLC oddziela octan witaminy E, THC i CBD w produktach vape, zapewniając dokładną analizę dostępnych na rynku płynów vape.
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf