Merck
401188
Sigma-Aldrich
Antimony(III) iodide
98%
Synonim(y):
Antimony triiodide
Wybierz wielkość
10 G
244,00 zł
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
244,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SbI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
gęstość
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Katayoon Tabatabaei et al.
ACS nano, 15(1), 1685-1700 (2021-01-13)
Doped and alloyed germanium nanocrystals (Ge NCs) are potential candidates for a variety of applications such as photovoltaics and near IR detectors. Recently, bismuth (Bi) as an n-type group 15 element was shown to be successfully and kinetically doped into
A Gągor et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(47), 16605-16614 (2017-11-23)
The easy to prepare and stable in air (2-methylimidazolium) tetraiodoantimoniate(iii) single-crystals with optical band gap of 2.17(1) eV at room temperature have been synthesized. The crystal structure features one-dimensional [SbI
Jian Zhang et al.
ACS nano, 11(9), 9294-9302 (2017-09-08)
Colloidal quantum dots (QDs) of lead halide perovskite have recently received great attention owing to their remarkable performances in optoelectronic applications. However, their wide applications are hindered from toxic lead element, which is not environment- and consumer-friendly. Herein, we utilized
O S Urgut et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 58, 396-408 (2015-10-20)
Antimony(III) halide complexes of the formulae {[SbBr(Me2DTC)2]n} (1), {[SbI(Me2DTC)2]n} (2) and {[(Me2DTC)2Sb(μ2-I)Sb(Me2DTC)2](+).I3(-)} (3) (Me2DTC = dimethyldithiocarbomate) were synthesized from SbX3, (X = Br or I) and tetramethylthiuram monosulfide (Me4tms) or tetramethylthiuram disulfide (Me4tds). The complexes were characterized by melting point