Merck
266329
Sigma-Aldrich
Antimony
powder, -100 mesh, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Antimony black, Antimony element
Wybierz wielkość
250 G
256,00 zł
1 KG
867,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
256,00 zł
1 KG
867,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
powder
opór
41.7 μΩ-cm
wielkość cząstki
-100 mesh
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Antimony rod, 20mm, diameter 4.7mm, 99.999%
GF96258437
Antimony
Antimony rod, 15mm, diameter 2.0mm, 99.99%
GF59022592
Antimony
Antimony lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.5+%
GF99489986
Antimony
Antimony powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
GF64751957
Antimony
Antimony rod, 25mm, diameter 2.0mm, 99.99%
GF20324865
Antimony
Daoyong Zhang et al.
Bioresource technology, 128, 711-715 (2012-12-19)
Extracellular polymeric substances (EPS) existed ubiquitously in biological systems affect the mobility and availability of heavy metals in the environments. The adsorption-desorption behaviors of Hg(II) and Sb(V) on EPS were investigated. The sorption rates follow Sb(V) > Hg(II), and the
Budhaditya Mukherjee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(7), E575-E582 (2013-01-24)
The molecular mechanism of antimony-resistant Leishmania donovani (Sb(R)LD)-driven up-regulation of IL-10 and multidrug-resistant protein 1 (MDR1) in infected macrophages (Ms) has been investigated. This study showed that both promastigote and amastigote forms of Sb(R)LD, but not the antimony-sensitive form of
Jaime Soto et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 56(9), 1255-1260 (2013-02-08)
Cutaneous leishmaniasis is an ultimately self-curing disease for which systemic therapy with pentavalent antimony (Sb) is effective but with side effects. We evaluated 2 local treatments, intralesional (IL) Sb and cryotherapy, for single lesions due to Bolivian Leishmania (v.) braziliensis
Joseph N Jarvis et al.
Current opinion in infectious diseases, 26(1), 1-9 (2012-12-12)
HIV infection profoundly impairs the immune mechanisms needed to control and clear Leishmania infection, and outcomes in patients with HIV-associated visceral leishmaniasis are poor. This review summarizes recent work describing the epidemiology, presentation and outcomes of HIV-associated visceral leishmaniasis and
Konstantinos C Makris et al.
Journal of exposure science & environmental epidemiology, 23(2), 120-127 (2012-11-29)
Environmental factors, such as storage time, frequency of bottle reuse and temperature, have been shown to facilitate antimony (Sb) leaching from water- and food-packaging materials. The globally escalating consumption of water packaged in Sb-containing bottles, such as that of polyethylene