Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł 1537,50 zł |
Informacje o tej pozycji
508,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
reaction suitability
core: antimony, reagent type: catalyst
SMILES string
[Sb+3].[Sb+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Sb/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChI key
MVMLTMBYNXHXFI-UHFFFAOYSA-H
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description 99.995% trace metals basis | description powder | description nanopowder, <250 nm particle size (TEM), ≥99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form nanopowder |
| assay ≥95.0% | assay 99.995% trace metals basis | assay - | assay ≥99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: catalyst, core: antimony | reaction suitability core: antimony | reaction suitability core: antimony | reaction suitability reagent type: catalyst |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?