Przejdź do
U5378
Urea
powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Urea
Synonim(y):
Carbamide, Carbonyldiamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
741,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Cu: ≤1 ppm, Fe: ≤5 ppm, Pb: ≤2 ppm
absorption
≤0.06 at 260 at 6 M, ≤0.06 at 280 at 6 M
foreign activity
DNase, NICKase, RNase and protease, none detected
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Used for the denaturation of proteins and as a mild solubilization agent for insoluble or denatured proteins. Useful for renaturing proteins from samples already denatured with 6 M guanidine chloride such as inclusion bodies. May be used with guanidine hydrochloride and dithiothreitrol (DTT) in the refolding of denatured proteins into their native or active form.
  • Urea has been used in protein resuspension buffer and to denature proteins.
  • It has been used for the isolation of proteins via urea-containing polyacrylamide gels.
  • It has been used to study the conformation of unfolded proteins under different concentrations of urea and different pH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33247U12501.04166
Urea powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Urea
Urea puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sigma-Aldrich
33247
Urea
Urea ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Sigma-Aldrich
U1250
Urea
Urea granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.04166
Urea
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
ACS reagent
assay
≥98%
assay
≥99%, 99-101% (calc. on dry substance)
assay
≥99.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
500
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
solubility
H2O: soluble 480 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 8 M
solubility
-
form
powder
form
solid
form
pellets
form
granular
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. what is storage temperature for U5378?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review