Kluczowe dokumenty
T2188
Tryptone Glucose Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
TGYE Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Lactobacillus spp.
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Komponenty
Casein enzymic hydrolysate, 5.00
Yeast extract, 3.00
Glucose, 1.00
Agar, 15.00
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.