Przejdź do
B4888
Beef Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Meat extract
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
323,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Beef extract powder, suitable for microbiology, dehydrated extract of bovine tissue used in the preparation of microbiological culture media
biological source
bovine skeletal muscle
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
nitrogen analysis
~12% total
impurities
<9% sodium chloride
loss
≤7% loss on drying
color
yellow-brown
pH
6.5-7.5
solubility
H2O: soluble
application(s)
food and beverages, microbiology
General description
Beef extract powder is a dehydrated extract of bovine tissue for use in preparing microbiological culture media. It is prepared from selected bovine tissues which are free from fat and sinew. Diverse media utilize beef extract, for example, yeast dextrose broth, Herrold′s egg yolk medium. This nutritional supplement provides a mixture of peptides, individual amino acids, nucleotides, organic acids, minerals, and vitamins.
Application
Beef Extract Powder is used in general purpose culture media and is recommended for use in the bacteriological examination of water, milk, and other materials, where the uniform composition of media is important.Beef Extract Powder is also relied upon for biochemical studies like fermentation reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y16267016149869
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
biological source
bovine skeletal muscle
biological source
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
plant
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
pH
6.5-7.5
pH
-
pH
7.0±0.2 (2% in H2O)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. is this product fat-free ?
    1 answer
    1. This product has not been tested for the presence or quantity of lipids.