STS0005
Triton™ CG-110
Non-ionic surfactant
Synonim(y):
Alkyl polyglucoside (APG)-natural surfactant
Wybierz wielkość
295,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
295,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
laboratory grade
Poziom jakości
opis
non-ionic
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1748 ppm (25°C)
temp. przejścia
pour point -15 °C
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
rozpuszczalność
water: freely soluble at 20 °C (visual)
gęstość
1.15 g/mL at 20 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1OCCCCCCCCCC)O)O)O)CO
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1
Klucz InChI
JDRSMPFHFNXQRB-IWQYDBTJSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Mild
- Good detergency & wetting properties
- Lower color than Triton BG-10
- Readily biodegradable
- Moderate to high stable foam
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?