Przejdź do
40103
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
1-Decanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide, N,N-dimethyldecan-1-amine oxide, DDAO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)9N(O)(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.35
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-020-5
Beilstein/REAXYS Number:
2352550
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mol wt
201.35 g/mol
impurities
≤0.03% peroxides (as H2O2)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C12H27NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2,3)14/h4-12H2,1-3H3
InChI key
ZRKZFNZPJKEWPC-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide is a nonionic surfactant.[1]
Application
N,N-Dimethyldecylamine N-oxide is suitable for use as a component of dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) protein solution to prepare drops for the crystallization of DHODH-piperine complexes.[2] It is also suitable for use as a nonionic surfactant to study the nonreversible adsorption phenomena at the graphite/water interface by pulsed-flow microcalorimetry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
402344023640166
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
cation traces
Ca: ≤500 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
description
non-ionic
description
non-ionic, sulfate (ICP): ≤ 50 mg/kg
description
non-ionic
description
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)