Product 49122 needs to be stored in a tightly closed Dry place.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 784,00 zł |
Informacje o tej pozycji
784,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócTa strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form paste | form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description non-ionic | description - | description - | description zwitterionic |
| concentration ~50% in H2O | concentration 36.5-38.0% (acidimetric) | concentration 1 M in pentane | concentration 100 mM in H2O |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the storage condition for the product 49122?