Merck
S5133
Sigma-Aldrich
Schiff′s fuchsin-sulfite reagent
liquid
Synonim(y):
Schiff reagent
Wybierz wielkość
500 ML
252,00 zł
1 L
410,00 zł
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
252,00 zł
1 L
410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21N3O3S
Masa cząsteczkowa:
383.46
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Schiff′s fuchsin-sulfite reagent, suitable for detection of glycoproteins
Próba
3-5 mM iodine (I) basis (titration)
Poziom jakości
Formularz
liquid
metody
microbe id | staining: suitable
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.990 g/cm3
przydatność
suitable for detection of glycoproteins
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Schiff’s fuchsin-sulfite reagent is a part of the glycoprotein detection kit. It is primarily used in the Periodic Acid-Schiff (PAS) staining method to detect and visualize aldehydes, glycoproteins in biological samples. The reagent consists of basic fuchsin dye and sodium bisulfite. It reacts with the aldehyde groups of carbohydrates and produces a pink to magenta color, allowing for the identification of these substances in samples.
Zastosowanie
Schiff′s fuchsin-sulfite reagent has been used:
  • in periodic acid-Schiff (PAS) staining to determine goblet cells and salivary glycopreoteins like mucins
  • to stain ovaries and testis[1]
  • to stain tomato and Medicago primary roots[2]
  • to stain undifferentiated sarcomas (USARCs)[3]
It provides a system to easily detect the sugar moieties of glycoproteins on SDS PAGE or Western Blotting membranes.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared using pararosaniline.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Undifferentiated Sarcomas Develop through Distinct Evolutionary Pathways
Steele CD, et al.
Cancer Cell, 35(3), 441-456 (2019)
Identification of salivary proteins at oil-water interfaces stabilized by lysozyme and ?-lactoglobulin
Erika Silleti
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (2010)
Functionality of Soy Protein Produced
by Enzyme-Assisted Extraction
S Jung
J. Oil Colour Chem. Assoc. (2006)
The RNA m6A reader YTHDF2 is essential for the post-transcriptional regulation of the maternal transcriptome and oocyte competence
Ivanova I, et al.
Molecular Cell, 67(6), 1059-1067 (2017)
Crisalejandra Rivera-Perez et al.
Scientific reports, 10(1), 20201-20201 (2020-11-21)
Nacre is the main component of the pearl oyster shells and it is synthesized by specialized soluble and insoluble shell matrix proteins. Insoluble proteins from the decalcification of the shell are the less studied proteins due to the technical problems