1.01646
PAS staining kit
for detection of aldehyde and mucosubstances
Wybierz wielkość
749,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
749,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
IVD
for in vitro diagnostic use
Zastosowanie
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
The kit can be used for clinical diagnostic purposes and in laboratory accreditation processes as it is certified and registered as IVD and CE product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
nuclei: blue
acid mucosubstances: light blue
polysaccharides: purple
neutral mucopolysaccharides: purple
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.