Przejdź do
3952016
Schiff′s Reagent
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
515,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Form:
solution
515,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
<2.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for use in Sigma Periodic Acid Staining Procedure, 395. Kit is intended for use with blood, bone marrow, tissue touch preparations or routine tissue sections.
Other Notes
Pararosaniline, 1% and sodium metabisulfate, 4%, in hydrochloric acid, 0.25 mol/L
Use Sigma reagent S5133 for staining glycoproteins in polyacrylamide gels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38081456000011945
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
<2.0
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schiff’s Reagent
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9 + 7647-01-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Schiff試薬ですが英語の説明書(procedure-395-pas-ug-mk.pdf)では2~8℃で保管となっており、各種染色マニュアルなどとも一致していますが、実際のSchiff試薬瓶(日本で販売されている)には室温保存となっていると思います。これは間違いではないでしょうか?
    1 answer
    1. Product 3952016 was introduced in the late 1970s or early 1980s, solution stability studies were set up. If was determined over time that solutions stored at 2-8°C gave better staining performance.
      Schiff's Reagent stored at room temperature will often not list a color specification for the solution. Product 3952016 will list an appearance specification for color as colorless with a possible faint blue hue. There are other Schiff's reagent available from our website that are stored at room temperature. Product 102572 does not have a color specification for the solution but it does have a specification for SO2. A good Schiff's Reagent should have a smell of rotten eggs due to the presence of SO2 Solutions stored cooler will maintain higher levels of gases as compared to solutions stored at higher temperature. For example: fish kills are common in lakes and rivers when the water temperature becomes to high and available oxygen levels are low. Keeping solutions cooler will results in higher levels of dissolved gases in the Schiff's solution.
      Storage at room temperature is not universal by any means. There are certainly plenty of internet sites that will suggest storage at 2-8°C. But if the Schiff's Reagent is stored at 2-8°C, the solution should be allowed to reach room temperature before staining is performed. It is for ease of use that some companies continue to recommend room temperature storage. There are users that will keep the stock bottle at room temperature but keep a working aliquot at room temperature for daily use. As the solution weakens with time, the solution is discarded and a new aliquot is used for staining. The working solution should never be returned to the stock bottle.
      Helpful?
  2. Does the quality of the product get affected when the Schiff's solution arrives frozen?
    1 answer
    1. In most cases freezing Schiff's solution is not an issue. Freezing Schiff's solution and noticing white precipitate upon thawing requires a complaint and no-charge replacement due to leucopararosaniline crystals, indicating poor staining quality. A solution without white precipitate is suitable. The solution's suitability for use lies in its performance.