S9000
Sodium metabisulfite
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
powder
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Sickle Erythrocyte Health Index: Discusses the use of sodium metabisulfite in stabilizing red blood cells for advanced computational analysis, crucial for the diagnosis and management of sickle cell disease (Ansong-Ansongton YON, Adamson TD, 2024).
- Chemical and Thermal Treatment for Drying Cassava Tubers: Explores sodium metabisulfite′s role in enhancing the drying process of cassava, focusing on optimizing microstructure and dehydration kinetics, which is vital for food preservation and processing (Nainggolan EA, Banout J, Urbanova K, 2023).
- Anionic Bio-flocculants from Sugarcane: Discusses the development of bio-flocculants using sodium metabisulfite for the purification of sucrose, demonstrating its potential in enhancing the sustainability of sugar processing industries (Leão S, Magalhães S, et al., 2023).
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3