Kluczowe dokumenty
PHR1060
Mesalamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
Wybierz wielkość
424,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
424,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1075
traceable to Ph. Eur. Y0000297
traceable to USP 1392705
rodzina API
mesalamine, mesalazine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
1 of 4
Ta pozycja | 1392705 | A79809 | A3537 |
---|---|---|---|
technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
format neat | format neat | format - | format - |
Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)