Merck
Y0001563
Mesalazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
Wybierz wielkość
15 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Beilstein:
385836
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mesalazine, mesalamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
185-189 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Klucz InChI
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mesalazyna zanieczyszczenie A EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Soumabha Bag et al.
Analytica chimica acta, 860, 37-42 (2015-02-16)
Ionization of aliphatic and aromatic aldehydes is improved by performing simultaneous chemical derivatization using 4-aminophenol to produce charged iminium ions during paper spray ionization. Accelerated reactions occur in the microdroplets generated during the paper spray ionization event for the tested
Chongming Liu et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(8), 692-699 (2014-07-22)
On contrary to the widely accepted conviction that the m/z 93 ion derived from phenol does not react with CO2, we demonstrate that it makes an adduct with CO2 to a small but demonstrable extent. For example, the product-ion mass
Denial Mahata et al.
International journal of biological macromolecules, 69, 5-11 (2014-05-20)
Cardanol is a non-isoprenoic phenolic lipid-mixture of distilled cashew nut shell liquid obtained from Anacardium occidentale. Herein, cardanol is purified from cashew nut shell liquid (CNSL) and synthesized to new compounds with different azo amphiphiles. These synthesized compounds are allowed
Ahmad Aqel et al.
Journal of chromatographic science, 52(3), 201-210 (2013-02-21)
This paper describes the comprehensive fabrication of monolithic materials for use as stationary phases in capillary liquid chromatography. Several columns were synthesized in the confines of 320 µm i.d. fused-silica capillaries by single-step in situ copolymerization of benzyl methacrylate and
Paula Paíga et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 106, 61-70 (2014-07-09)
An analytical methodology for the simultaneous determination of seven pharmaceuticals and two metabolites belonging to the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and analgesics therapeutic groups was developed based on off-line solid-phase extraction and ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass