Przejdź do
1392705
USP
Mesalamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2090421
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mesalamine, mesalazine
manufacturer/tradename
USP
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny mezalaminy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Mesalamine Delayed-Release Tablets
  • Mesalamine kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
  • Mesalamina zawiesina doodbytnicza
5-Aminosalicylic acid is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. This substrate produces a soluble end product that is brown in color and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 550 nm.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1060Y0000297Y0001574
Mesalamina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1392705
Mesalamina
Mesalazine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000297
Mesalazine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
human ... ALOX5(240), PPARG(5468), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mesalamina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)