Merck
PHR1448
Supelco
Sulfadimethoxine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Sulfadimethoxine, 4-Amino-N-(2,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide
Wybierz wielkość
500 MG
506,00 zł
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
506,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.33
Beilstein:
306856
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1626001
rodzina API
sulfadimethoxine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(OC)n1
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-11-7-10(14-12(15-11)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Klucz InChI
ZZORFUFYDOWNEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. Sulfadimetoksyna jest długo działającym antybiotykiem sulfonamidowym, powszechnie stosowanym przeciwko szerokiemu spektrum infekcji bakteryjnych u zwierząt. Jej sposób działania polega na hamowaniu syntezy kwasu foliowego u prokariotów. Jest również szeroko stosowana w weterynarii do leczenia kokcydiozy u kotów i psów.[1]
Zastosowanie
Sulfadimetoksyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach weterynaryjnych przy użyciu techniki chromatografii cieczowej.[2]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA2825 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous determination of sulfamethoxypyridazine, sulfamethoxazole, sulfadimethoxine and their associated compounds by liquid chromatography.
Nevado JJ, et al.
Analytica Chimica Acta, 442(2), 241-248 (2001)
Small Animal Clinical Pharmacology (2011)
Minjoo Kim et al.
PloS one, 10(3), e0119519-e0119519 (2015-03-18)
Existing data on the association between being overweight and cardiovascular morbidity and mortality risk in adults are inconsistent. We prospectively and longitudinally investigated the effects of weight on arterial stiffness and plasma metabolites in middle-aged subjects (aged 40-55 years). A
Zhe Meng et al.
Food chemistry, 174, 597-605 (2014-12-23)
A novel UPLC-MS/MS method for quantification and confirmation of eight fluoroquinolones, five sulphonamides (SAs) and four acetyled metabolites in milk is developed. Their main fragmentation pathways were presented. The limits of quantification were in the range of 0.01-0.29 μg kg(-1)
Sae Young Lee et al.
PloS one, 10(4), e0123306-e0123306 (2015-04-10)
Hypertriglyceridemia (HTG) is a risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease (CVD). We investigated alterations in plasma metabolites associated with borderline-to-moderate HTG (triglycerides (TG) 150-500 mg/dL). Using UPLC-LTQ-Orbitrap mass spectrometry analysis, the metabolomics profiles of 111 non-diabetic and non-obese individuals with
Produkty
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.