Przejdź do
1612608
USP
Sulfadiazyna srebra
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Silver(I) sulfadiazine, Sulfadiazine silver
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9AgN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
sulfadiazine
manufacturer/tradename
USP
mp
285 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Ag])c2ncccn2
InChI
1S/C10H9N4O2S.Ag/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10;/h1-7H,11H2;/q-1;+1
InChI key
UEJSSZHHYBHCEL-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny USP sulfadiazyny srebra, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Silver Sulfadiazine Cream
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16250091019494S1800000
Sulfadiazine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1625009
Sulfadiazine
Sulfadiazine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1800000
Sulfadiazine
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
mp
253 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
253 °C (dec.) (lit.)
API family
sulfadiazine
API family
sulfadiazine
API family
amikacin
API family
sulfadiazine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfadiazyna srebra
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)