Przejdź do zawartości
V-067
(−)-Riboflavin
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
07825
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (1% ammonium acetate in 50:50 methanol:water)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.)
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)CN1C2=CC(C)=C(C)C=C2N=C3C1=NC(NC3=O)=O
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChI key
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
General description
Riboflavin is an essential B vitamin for maintaining human health with key roles in energy metabolism as well as a critical component of enzyme cofactors and flavoproteins.
Application
This certified solution standard is suitable for use as starting materials in the preparation of calibrators, controls, or linearity standards in a variety of testing applications from diagnostic testing of vitamin B2 deficiency by HPLC to quality control testing of vitamin B2-based dietary supplements, fortified foods or pharmaceutical preparations.
Riboflavin (vitamin B2) may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in foodstuffs, biological samples and pharmaceuticals by different chromatography techniques.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Riboflavin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)