Merck
Y0000757
Riboflavin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(−)-Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
Wybierz wielkość
0.12 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.12 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.36
Beilstein:
97825
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
riboflavin
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
290 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Klucz InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Ryboflawina, znana również jako witaminaB2, ma kluczowe znaczenie dla odżywiania i wzrostu człowieka. Znajduje potencjalne zastosowanie w biologicznych reakcjach redoks i znajduje się w kilku produktach spożywczych, napojach energetycznych i preparatach witaminowych.[1][2]
Zastosowanie
Ryboflawina może być stosowana jako wzorzec referencyjny EP do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą chromatografii cieczowej.[3]
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Differential pulse polarographic method development and validation of riboflavin in pharmaceutical formulation
Kashid LM and Patil SV
International Journal of Scientific Research, 5(2), 325-334 (2015)
Riboflavin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 5(2), 3484-3485 (2008)
Simultaneous determination of riboflavin phosphate and other ingredients in a multivitamin pharmaceutical preparation by on-line automated LC coupled with pre-column immobilized enzyme reactor
Ono M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(1-2), 325-334 (2002)
Christine Wittig-Silva et al.
Ophthalmology, 121(4), 812-821 (2014-01-08)
To report the refractive, topographic, and clinical outcomes 3 years after corneal collagen cross-linking (CXL) in eyes with progressive keratoconus. Prospective, randomized controlled trial. One hundred eyes with progressive keratoconus were randomized into the CXL treatment or control groups. Cross-linking
Dalia G Said et al.
Ophthalmology, 121(7), 1377-1382 (2014-03-01)
To investigate the efficacy and safety of corneal collagen cross-linking (CXL) with photoactivated riboflavin (photoactivated chromophore for infectious keratitis [PACK]-CXL) in the management of infectious keratitis with corneal melting. Prospective clinical trial. Forty eyes from 40 patients with advanced infectious