Przejdź do
G3798
10074-G5
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Biphenyl-2-yl-(7-nitrobenzo[1,2,5]oxadiazol-4-yl)amine, N-2-Biphenylyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, N-[1,1′-Biphenyl-2-yl]-7-nitro-2,1,3-Benzoxadiazol-4-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
525,00 zł
446,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
446,25 zł
Cena katalogowa525,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2-c3ccccc3)c4nonc14
InChI
1S/C18H12N4O3/c23-22(24)16-11-10-15(17-18(16)21-25-20-17)19-14-9-5-4-8-13(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-11,19H
InChI key
KMJPYSQOCBYMCF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
10074-G5 is a c-Myc/Max interaction inhibitor.
10074-G5 is a c-Myc/Max interaction inhibitor. The c-Myc oncoprotein and its partner Max are intrinsically disordered (ID) monomers that undergo coupled folding and binding upon heterodimerization. 10074-G5, similarly to 10058-F4 (#F3680), specifically inhibits this interaction by binding to c-Myc, thus preventing C-Myc specific DNA binding and target genes regulation. 10074-G5 (2.8 microM) is slightly more potent that 10058-F4 (5.2 microM). It was discovered that 10074-G5 binds to a different specific binding site (region) of C-Myc than 10054-F4. Thus, the compound may become desirable for probing different interactions.
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)