Merck
M6383
Sigma-Aldrich
2-Methoxyestradiol
powder
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-2,3,17-triol 2-methyl ether, 2,3,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 2-methyl ether, 2-Hydroxyestradiol 2-methyl ether, 3,17β-Dihydroxy-2-methoxy-1,3,5(10)-estratriene
Wybierz wielkość
5 MG
352,00 zł
10 MG
584,00 zł
50 MG
1840,00 zł
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
352,00 zł
10 MG
584,00 zł
50 MG
1840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white to faint yellow
mp
189-190  °C
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC1=C(C=C(C2=C1)[C@]3([H])[C@](CC2)([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@](C)4CC3)OC
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
Klucz InChI
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
2-Methoxyestradiol (2-ME) is a metabolite, derived from estradiol. It is usually seen at high levels in the normal follicle.[1]
Zastosowanie
2-Methoxyestradiol has been used:
  • as hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) inhibitor to treat microglia to test whether hypoxia leads to cell death[2]
  • to determine the anticancer potential in L-lactate-activated osteosarcoma cells[3]
  • as a reference chemical and angiogenesis inhibitor to assess the performance of in vitro angiogenesis assay[4]
Działania biochem./fizjol.
2-Methoxyestradiol (2-ME) is a potent inhibitor of endothelial cell proliferation and angiogenesis.It has little affinity for classical estrogen receptors.
2-Methoxyestradiol plays a key role in the apoptosis of tumor cells. It also participates in microtubule stabilization. It exhibits cardioprotective activity and acts as an anticancer agent.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The effect of steroid hormones on ovarian follicle development
Vitamins and Hormones, 107, 155-175 (2018)
R K Dubey et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 31(1 Pt 2), 522-528 (1998-02-07)
Postmenopausal women (PMW) have increased incidence of cardiovascular disease, and estrogen substitution therapy has been shown to have cardioprotective effects. Since abnormal growth of cardiac fibroblasts (CFs) is associated with hypertension and myocardial infarction and estrogen inhibits vascular smooth muscle
N Klauber et al.
Cancer research, 57(1), 81-86 (1997-01-01)
2-Methoxyestradiol (2-ME), an endogenous estrogen metabolite which disrupts microtubule function, has been shown to inhibit proliferating cells in vitro and suppress certain murine tumors in vivo. In vitro screening has determined that breast cancer cell lines are most sensitive to
Efrat Elis et al.
PLoS pathogens, 8(12), e1003103-e1003103 (2013-01-10)
The p12 protein of the murine leukemia virus (MLV) is a constituent of the pre-integration complex (PIC) but its function in this complex remains unknown. We developed an imaging system to monitor MLV PIC trafficking in live cells. This allowed
Intra-Laboratory Pre-Validation of a Human Cell Based in vitro Angiogenesis Assay for Testing Angiogenesis Modulators
Sarkanen JR, et al.
Frontiers in Pharmacology, 1 (2011)