Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
biological source
plant (Gentiana macrophylla Pall)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC=C3C(OCC=C31)=O
InChI
1S/C16H20O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2-3,6-7,10-13,15-20H,1,4-5H2/t7-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
InChI key
DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| biological source plant (Gentiana macrophylla Pall) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gentiopicroside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?