NIST1546A
Meat homogenate
NIST® SRM® 1546a
Synonim(y):
Homogenat próbki mięsa
Wybierz wielkość
7450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7450,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 cans x 85 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wartości cholesterolu, witamin i pierwiastków certyfikowane przez NIST są podawane w stanie, w jakim zostały otrzymane, i są identyfikowalne z pochodnymi jednostkami masy w układzie SI, wyrażonymi w miligramach na kilogram lub miligramach na gram.
- Wartości niecertyfikowane są dostarczane do użytku przy opracowywaniu metod, harmonizacji metod i kontroli procesów.
- Utrzymanie certyfikowanych wartości, okres ważności oraz instrukcje dotyczące przechowywania i użytkowania są zawarte w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Popiół, Kalorie, Węglowodany, Tłuszcz / Tłuszcz nasycony, Fosforany, Białko, Substancje stałe
Aminokwasy: Alanina, Arginina, Kwas asparaginowy, Cystyna, Kwas glutaminowy, Glicyna, Histydyna, Hydroksyprolina, Izoleucyna, Leucyna, Lizyna, Metionina, Fenyloalanina, Prolina, Seryna, Tauryna, Treonina, Tryptofan, Tyrozyna, Walina
Lipidy i kwasy tłuszczowe: Kwas kaprylowy, Kwas laurynowy, Kwas mirystynowy, Kwas mirystoleinowy, Kwas palmitynowy, Kwas palmitooleinowy, Kwas stearynowy, Kwas oleinowy, Kwas wakcenowy, Kwas linolowy, Kwas a-linolenowy, Kwas arachidonowy, Kwas gondoinowy, Kwas arachidonowy, Kwas behenowy, Kwas lignocerynowy, Kwas nerwonowy, Cholesterol, Kwas (Z,Z)-11,14-eikozadienowy (C20:2 n-6), kwas (Z,Z,Z)-11,14,17-eikozatrienoinowy (C20:3 n-3), cis-tłuszcze jednonienasycone, cis-tłuszcze wielonienasycone, kwas dihomo-γ-linolenowy, DGLA, kwas elaidynowy, kwas erukowy, kwas margarynowy, kwas margarolowy, całkowity cis-C18:1, całkowity cis-C18:2, całkowity cis-C20:1, całkowity cis-C22:4, całkowity cis-C22:5, całkowity tłuszcz trans, całkowity trans-C18:1, całkowity trans-C18:2, całkowity trans-C18:2 sprzężony, całkowite kwasy tłuszczowe ϖ-3, całkowite kwasy tłuszczowe ϖ-6, kwas trans-wakcenowy, kwas ϖ-linolenowy
Pierwiastki śladowe: Bar (Ba), Bor (B), Wapń (Ca), Choryna, Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Potas (K), Rubid (Rb), Selen, Sód (Na), Stront, Cynk (Zn)
Witaminy: 25-hydroksywitamina D3, karnityna, cholekalcyferol (witamina D3), cholina, niacyna (witamina B3), niacynamid (witamina B3), kwas pentadekanowy (C15:0), pirydoksyna (witamina B6), ryboflawina (witamina B2), tiamina (witamina B1), całkowita witamina B12 w teście mikrobiologicznym, całkowita witamina B3 jako niacynamid, całkowita witamina B5 w teście mikrobiologicznym, całkowita witamina B6 jako pirydoksyna, całkowita witamina B6 w teście mikrobiologicznym
Grupa matryc: Mięso
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)