Kluczowe dokumenty
NIST1515
Apple leaves
NIST® SRM® 1515
Synonim(y):
Próbka liści jabłoni
Wybierz wielkość
50 G
5840,00 zł
5840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
5840,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
5840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validating analytical methods for the determination of major, minor, and trace elements in botanical materials, agricultural food products, and similar materials. This SRM can be used for quality assurance when assigning values to in-house control materials. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1515_cert
SRM 1515_SDS
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Nitrogen (Total) (N), Phosphorus (P)
Trace Elements:: Aluminum (Al), Boron (B), Barium (Ba), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Calcium (Ca), Chlorine, Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Rubidium (Rb), Sodium (Na), Strontium (Sr), Vanadium (V), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Multi-elemental speciation analysis of barley genotypes differing in tolerance to cadmium toxicity using SEC-ICP-MS and ESI-TOF-MS.
Persson P D, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 21(10), 996-1005 (2006)
Valfredo Azevedo Lemos et al.
Journal of hazardous materials, 159(2-3), 245-251 (2008-03-21)
A new, simple and versatile cloud-point extraction (CPE) methodology has been developed for the separation and preconcentration of copper and nickel. The metals in the initial aqueous solution were complexed with 2-(2'-benzothiazolylazo)-5-(N,N-diethyl)aminophenol (BDAP) and Triton X-114 was added as surfactant.