Kluczowe dokumenty
CLS294875X25
Corning® microscope slides, frosted one side, one end
L × W 75 mm × 25 mm
Synonim(y):
microscope slides, Corning® 2948
Wybierz wielkość
72 EA
197,00 zł
1440 EA
2710,00 zł
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EA
197,00 zł
1440 EA
2710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122601
NACRES:
NB.16
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 20 × 72 slides box of 72 slides
producent / nazwa handlowa
Corning 2948-75X25
dł. × szerokość
75 mm × 25 mm
grubość
0.90-1.10 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
These 75x25mm Corning microscope slides are made from water-white glass to maximize clarity and are frosted at one end on only one side. Slides are 0.9 to 1.10mm thick. Corning frosted slides are highly legible and easy to write on. To minimize waste, they are inspected for chips and rough edges before being packaged.
Products are packaged in 1/2 gross boxes (approx. 72 slides each).
10 gross = 20 boxes (1440 slides total)
Note: Replacement product for CLS29483X1
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)