Kluczowe dokumenty
NIST2781
Domestic sludge
NIST® SRM® 2781
Wybierz wielkość
40 G
5100,00 zł
5100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
40 G
5100,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
5100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 40 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Jedna jednostka SRM 2781 składa się z butelki zawierającej 40 g wysuszonego i sproszkowanego osadu z gospodarstwa domowego. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2781_cert
SRM 2781_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) dla osadów ściekowych z gospodarstw domowych jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod stosowanych w analizie osadów ściekowych i innych materiałów o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikowanymi wartościami ułamka masowego dla pierwiastków, które są metrologicznie identyfikowalne z jednostką masy SI wyrażoną w procentach lub miligramach na kilogram.
  • Referencyjne wartości ułamków masowych są dostarczane wraz ze składnikami pierwiastkowymi i organicznymi, które są niecertyfikowanymi wartościami służącymi jako najlepsze szacunki rzeczywistych wartości.
  • Informacyjne wartości ułamków masowych są również podawane dla składników organicznych.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, przechowywania i instrukcje użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Arsen (As), Azot (N), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Ołów (Pb), Rtęć (Hg), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Selen (Se), Srebro (Ag), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
beryl (Be), glin (Al), wapń (Ca), żelazo (Fe), magnez (Mg), fosfor (P), potas (K), krzem (Si), sód (Na), tytan (Ti), 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksa-metylo-cyklopenta-(γ)-2-benzopiranu (HHCB), 7-acetylo-1,1,3,4,4,6-heksametylotetraliny (AHTN), 5-acetylo-1,1,2,6-tetrametylo-3-izopropyloindanu (ATII), 4-acetylo-1,1-dimetylo-6-tert-butyloindanu (ADBI), 6-acetylo-1,1,2,3,3,5-heksametyloindanu (AHMI), kwas perfluoroheksanowy (PFHxA), kwas perfluoroheptanowy (PFHpA), kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS), kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), sulfonamid perfluorooktanowy (PFOSA), γ-heksabromocyklododekan (γ-HBCD), γ-heksabromocyklododekan (γ-HBCD), γ-heksabromocyklododekan (γ-HBCD), aluminium (Al), bar (Ba), kadm (Cd), wapń (Ca), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), ołów (Pb), magnez (Mg), mangan (Mn), nikiel (Ni), Srebro (Ag), Wanad (V), Cynk (Zn), Kwas perfluorononowy (PFNA), Kwas perfluorodekanowy (PFDA)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. From where was this fine sludge procured?
    1 answer
    1. The U.S. Geological Survey (USGS), under contract to NIST, obtained partially dehydrated sewage cake material from the Metropolitan Denver Sewage Disposal District No. 1. The material (approximately 182 kg) was placed in plastic-lined drums and transported to the USGS facilities (Lakewood, CO) for processing. It was dried at ambient temperature in a forced air chamber, ground to pass a 74 µm (200 mesh) sieve, blended for 24 h to assure homogeneity of the pulverized material. Test samples were taken from the blender for preliminary homogeneity analyses. The material was then radiation sterilized. The sterilized material was shipped in bulk to NIST, where the material was bottled in 40 g units after reblending for 4 h.