NIST1549A
Whole milk powder
NIST® SRM® 1549a
Wybierz wielkość
10 660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
10 660,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 pouches x 10 g ea
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
SRM 1549A_cert
SRM 1549A_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wartości certyfikowane przez NIST, zgodne z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI), są pochodnymi ułamka masowego, wyrażonymi w miligramach na kilogram lub miligramach na gram.
- Oznaczanie pierwiastków przeprowadzono przy użyciu optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES), spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) i instrumentalnej analizy aktywacji neutronowej (INAA).
- Oznaczanie cholesterolu przeprowadzono przy użyciu chromatografii gazowej (GC) z rozcieńczeniem izotopowym (ID) ze spektrometrią mas (MS).
- Szczegóły dotyczące daty ważności, instrukcje użytkowania, przechowywania i obsługi znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Ash, Carbohydrates, Fat (as the sum of fatty acids as Free Fatty acids), Phosphorous (P), Protein, Solids
Amino acids: Alanine, Arginine, Aspartic acid, Cysteine, Glutamic acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine
Lipids and Fatty acids: Butyric acid, Capric acid, Caproic acid, Caprylic acid, Cholesterol, DPA, Lauric acid, Linoleic acid, Margaric acid, Margaroleic acid, Myristic acid, Myristoleic acid, Oleic acid, Palmitic acid, Palmitoleic acid, Pentadecanoic acid (C15:0), Stearic acid, trans-Palmitelaidic acid, Tridecanoic acid (C13:0), Vaccenic acid, a-Linolenic acid
Trace Elements: Barium (Ba), Calcium (Ca), Copper (Cu), Iodine (I), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Manganese (Mn), Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Potassium (K), Selenium (Se), Sodium (Na), Strontium (Sr), Zinc Zn)
Vitamins: 25-Hydroxyvitamin D3, Ascorbic acid (Vitamin C), Biotin, Carnitine, Cholecalciferol (Vitamin D3), Choline, Niacinamide (Vitamin B3), Pantothenic acid (Vitamin B5), Pyridoxal, Pyridoxamine (Vitamin B6), Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine (Vitamin B1), Total Vitamin B6 as Pyridoxal, Vitamin B12
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)