Kluczowe dokumenty
NIST1567B
Wheat flour
NIST® SRM® 1567b
Wybierz wielkość
50 G
5600,00 zł
5600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
5600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
5600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Zastosowanie
Mąka pszenna SRM jest przeznaczona do walidacji technik stosowanych do oznaczania pierwiastków w mące pszennej i podobnych materiałach. Dodatkowo, jest on odpowiedni do celów zapewnienia jakości podczas przypisywania wartości do wewnętrznych materiałów kontrolnych.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamka masowego i współczynnika pokrycia dla pierwiastków w SRM1567B.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikowane wartości są identyfikowalne metrologicznie do jednostki SI miligrama na kilogram w przeliczeniu na suchą masę.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Fosfor (P)
Pierwiastki śladowe: Aluminium (Al), Arsen (As), Brom (Br), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Chlor (Cl2), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Mangan (Mn), Rtęć (Hg), Molibden (Mo), Potas (K), Rubid (Rb), Selen (Se), Sód (Na), Siarka (S), Cyna (Sn), Wanad (V), Cynk (Zn)
Grupa matryc: Zboża, chleb, ryż i kukurydza
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?