Kluczowe dokumenty
ERMBB186
Pig kidney (trace elements)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
10 G
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
Opis ogólny
Certyfikowane dla ułamków masowych Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Se, Zn
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBB186.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: Kadm (Cd), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Ołów (Pb), Selen (Se), Cynk (Zn), Arsen (As), Rtęć (Hg), Wapń (Ca), Chlorek, Potas (K), Magnez (Mg), Kobalt (Co), Sód (Na)
Grupa matryc: Mięso
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)